Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arginase-2, mitochondrial Protein
Código de producto. 15966919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15966919 100 μg 100 microgramos
15976919 10 μg 10 microgramos
15916929 50 μg 50 microgramos
15996919 200 μg 200 microgramos
15906929 500 μg 500 microgramos
15986919 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15966919
Marca: enQuireBio™ QP5676ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arginase-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Número de acceso NP_001163.1
ID de gen (Entrez) 384
Nombre Arginase-2, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Arg2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia VHSVAVIGAP FSQGQKRKGV EHGPAAIREA GLMKRLSSLG CHLKDFGDLS FTPVPKDDLY NNLIVNPRSV GLANQELAEV VSRAVSDGYS CVTLGGDHSL AIGTISGHAR HCPDLCVVWV DAHADINTPL TTSSGNLHGQ PVSFLLRELQ DKVPQLPGFS WIKPCISSAS IVYIGLRDVD PPEHFILKNY DIQYFSMRDI DRLGIQKVME RTFDLLIGKR QRPIHLSFDI DAFDPTLAPA TGTPVVGGLT YREGMYIAEE IHNTGLLSAL DLVEVNPQLA TSEEEAKTTA NLAVDVIASS FGQTREGGHI VYDQLPTPSS PDESENQARV RI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.