Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arginase-2, mitochondrial Protein
Código de producto. 15986919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15986919 1 mg 1 miligramo
15976919 10 μg 10 microgramos
15916929 50 μg 50 microgramos
15966919 100 μg 100 microgramos
15996919 200 μg 200 microgramos
15906929 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15986919 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5676ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arginase-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001163.1
ID de gen (Entrez) 384
Nombre Arginase-2, mitochondrial Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Arg2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia VHSVAVIGAP FSQGQKRKGV EHGPAAIREA GLMKRLSSLG CHLKDFGDLS FTPVPKDDLY NNLIVNPRSV GLANQELAEV VSRAVSDGYS CVTLGGDHSL AIGTISGHAR HCPDLCVVWV DAHADINTPL TTSSGNLHGQ PVSFLLRELQ DKVPQLPGFS WIKPCISSAS IVYIGLRDVD PPEHFILKNY DIQYFSMRDI DRLGIQKVME RTFDLLIGKR QRPIHLSFDI DAFDPTLAPA TGTPVVGGLT YREGMYIAEE IHNTGLLSAL DLVEVNPQLA TSEEEAKTTA NLAVDVIASS FGQTREGGHI VYDQLPTPSS PDESENQARV RI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.