Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
Código de producto. 16024091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16024091 10 μg 10 microgramos
16064091 50 μg 50 microgramos
16014091 100 μg 100 microgramos
16044091 200 μg 200 microgramos
16054091 500 μg 500 microgramos
16034091 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16024091
Marca: enQuireBio™ QP8337ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARF5 / ADP-ribosylation factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001653.1
ID de gen (Entrez) 381
Nombre ARF5 / ADP-ribosylation factor 5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ARF5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GLTVSALFSR IFGKKQMRIL MVGLDAAGKT TILYKLKLGE IVTTIPTIGF NVETVEYKNI CFTVWDVGGQ DKIRPLWRHY FQNTQGLIFV VDSNDRERVQ ESADELQKML QEDELRDAVL LVFANKQDMP NAMPVSELTD KLGLQHLRSR TWYVQATCAT QGTGLYDGLD WLSHELSKR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.