Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aquaporin-4 Protein
Código de producto. 15966889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15966889 100 μg 100 microgramos
15976889 10 μg 10 microgramos
15916899 50 μg 50 microgramos
15996889 200 μg 200 microgramos
15906899 500 μg 500 microgramos
15986889 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15966889
Marca: enQuireBio™ QP5672ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aquaporin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001641.1
ID de gen (Entrez) 361
Nombre Aquaporin-4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AQP4
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CPDVEFKRRF KEAFSKAAQQ TKGSYMEVED NRSQVETDDL ILKPGVVHVI DVDRGEEKKG KDQSGEVLSS V
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 81% as determined by SDS-PAGE.