Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein C-IV Protein
Código de producto. 16007421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007421 10 μg 10 microgramos
16047421 50 μg 50 microgramos
16097411 100 μg 100 microgramos
16027421 200 μg 200 microgramos
16037421 500 μg 500 microgramos
16017421 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16007421
Marca: enQuireBio™ QP8992ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein C-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001637.1
ID de gen (Entrez) 346
Nombre Apolipoprotein C-IV Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APOC4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia CQPEAQEGTL SPPPKLKMSR WSLVRGRMKE LLETVVNRTR DGWQWFWSPS TFRGFMQTYY DDHLRDLGPL TKAWFLESKD SLLKKTHSLC PRLVCGDKDQ G
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.