Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOH Protein
Código de producto. p-7148871
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15995998 5 μg 5 microgramos
15985998 20 μg 20 microgramos
15975998 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15995998
Marca: enQuireBio™ QP11054HIS5ug
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 350
Nombre APOH Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen APOH
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MISPVLILFS SFLCHVAIAG RTCPKPDDLP FSTVVPLKTF YEPGEEITYS CKPGYVSRGG MRKFICPLTG LWPINTLKCT PRVCPFAGIL ENGAVRYTTF EYPNTISFSC NTGFYLNGAD SAKCTEEGKW SPELPVCAPI ICPPPSIPTF ATLRVYKPSA GNNSLYRDTA VFECLPQHAM FGNDTITCTT HGNWTKLPEC REVKCPFPSR PDNGFVNYPA KPTLYYKDKA TFGCHDGYSL DGPEEIECTK LGNWSAMPSC KASCKVPVKK ATVVYQGERV KIQEKFKNGM LHGDKVSFFC KNKEKKCSYT EDAQCIDGTI EVPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC
Tampón APOH is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.2, 200mM NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.