missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human APOC1 Protein

Código de producto. 15995978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15995978 10 μg 10 microgramos
15915988 2 μg 2 microgramos
15905988 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995978

Marca: enQuireBio™ QP1104910ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the APOC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 341
Nombre APOC1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen APOC1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTPDVSSA LDKLKEFGNT LEDKARELIS RIKQSELSAK MREWFSETFQ KVKEKLKIDS
Tampón APOC1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.