Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APMAP Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | APMAP Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSESPIDPQ PLSFKEPPLL LGVLHPNTKL RQAERLFENQ LVGPESIAHI GDVMFTGTAD GRVVKLENGE IETIARFGSG PCKTRDDEPV CGRPLGIRAG PNGTLFVADA YKGLFEVNPW KREVKLLLSS ETPIEGKNMS FVNDLTVTQD GRKIYFTDSS SKWQRRDYLL LVMEGTDDGR LLEYDTVTRE VKVLLDQLRF PNGVQLSPAE DFVLVAETTM ARIRRVYVSG LMKGGADLFV ENMPGFPDNI RPSSSGGYWV GMSTIRPNPG FSMLDFLSER PWIKRMIFKL FSQETVMKFV PRYSLVLELS DSGAFRRSLH DPDGLVATYI SEVHEHDGHLYLGSFRSPFL CRLSLQAV |
| Tampón | APMAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |