Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP3S1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | AP3S1 Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MIKAILIFNN HGKPRLSKFY QPYSEDTQQQ IIRETFHLVS RDENVCNFL EGGLLIGGSD NKLIYRHYAT LYFVFCVDSS ESELGILDLI QVFVETLDKC ENVCELDLI FHVDKVHNIL AEMVMGGMVL ETNMNEIVTQ IDAQNKLEKS EAGLAGAPAR AVSAVKNMNL PEIPRNINIG DISIKVPNLP SFK |
| Tampón | The AP3S1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |