Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA7 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre | ANXA7 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSYPGY PPTGYPPFPG YPPAGQESSF PPSGQYPYPS GFPPMGGGAY PQVPSSGYPG AGGYPAPGGY PAPGGYPGAP QPGGAPSYPG VPPGQGFGVP PGGAGFSGYP QPPSQSYGGG PAQVPLPGGF PGGQMPSQYP GGQPTYPSQP ATVTQVTQGT IRPAANFDAI RDAEILRKAM KGFGTDEQAI VDVVANRSND QRQKIKAAFK TSYGKDLIKD LKSELSGNME ELILALFMPP TYYDAWSLRK AMQGAGTQER VLIEILCTRT NQEIREIVRC YQSEFGRDLE KDIRSDTSGH FERLLVSMCQ GNRDENQSIN HQMAQEDAQR LYQAGEGRLG TDESCFNMIL ATRSFPQLRA TMEAYSRMAN RDLLSSVSRE FSGYVESGLK TILQCALNRP AFFAERLYYA MKGAGTDDST LVRIVVTRSE IDLVQIKQMF AQMYQKTLGT MIAGDTSGDY RRLLLAIVGQ |
| Tampón | ANXA7 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?