Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
Código de producto. 16017381
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16017381 500 μg 500 microgramos
16087371 10 μg 10 microgramos
16027381 50 μg 50 microgramos
16077371 100 μg 100 microgramos
16007381 200 μg 200 microgramos
16097371 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16017381 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8982ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001145.1
ID de gen (Entrez) 308
Nombre ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ANXA5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AQVLRGTVTD FPGFDERADA ETLRKAMKGL GTDEESILTL LTSRSNAQRQ EISAAFKTLF GRDLLDDLKS ELTGKFEKLI VALMKPSRLY DAYELKHALK GAGTNEKVLT EIIASRTPEE LRAIKQVYEE EYGSSLEDDV VGDTSGYYQR MLVVLLQANR DPDAGIDEAQ VEQDAQALFQ AGELKWGTDE EKFITIFGTR SVSHLRKVFD KYMTISGFQI EETIDRETSG NLEQLLLAVV KSIRSIPAYL AETLYYAMKG AGTDDHTLIR VMVSRSEIDL FNIRKEFRKN FATSLYSMIK GDTSGDYKKA LLLLCGEDD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 89.50% as determined by SDS-PAGE.