missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Annexin A4 Protein

Código de producto. 18713998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18713998 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713998

Marca: R&D Systems™ 9414AN050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Calcium-dependent phospholipid-binding proteins.

The Recombinant Human Annexin A4 Protein is derived from E. coli.

Información de órdenes

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_001144
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
ID de gen (Entrez) 307
Peso molecular 37 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human Annexin A4 protein Ala2-Asp321,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Alias de gen ANX4, ANX4Carbohydrate-binding protein p33/p41, ANXA4
Tipo de producto Recombinant protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.