Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Código de producto. 16009670
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16009670 100 μg 100 microgramos
16019670 10 μg 10 microgramos
16059670 50 μg 50 microgramos
16039670 200 μg 200 microgramos
16049670 500 μg 500 microgramos
16029670 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16009670
Marca: enQuireBio™ QP7600ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001137.2
ID de gen (Entrez) 284
Nombre Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Angpt1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HIGCSNQRRS PENSGRRYNR IQHGQCAYTF ILPEHDGNCR ESTTDQYNTN ALQRDAPHVE PDFSSQKLQH LEHVMENYTQ WLQKLENYIV ENMKSEMAQI QQNAVQNHTA TMLEIGTSLL SQTAEQTRKL TDVETQVLNQ TSRLEIQLLE NSLSTYKLEK QLLQQTNEIL KIHEKNSLLE HKILEMEGKH KEELDTLKEE KENLQGLVTR QTYIIQELEK QLNRATTNNS VLQKQQLELM DTVHNLVNLC TKEGVLLKGG KREEEKPFRD CADVYQAGFN KSGIYTIYIN NMPEPKKVFC NMDVNGGGWT VIQHREDGSL DFQRGWKEYK MGFGNPSGEY WLGNEFIFAI TSQRQYMLRI ELMDWEGNRA YSQYDRFHIG NEKQNYRLYL KGHTGTAGKQ SSLILHGADF STKDADNDNC MCKCALMLTG GWWFDACGPS NLNGMFYTAG QNHGKLNGIK WHYFKGPSYS LRSTTMMIRP LDF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.