Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Angiogenin Protein
Código de producto. 18138690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
50 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18138690 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
18394757 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18108260 250 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 250 microgramos
18188360 250 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18138690 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 265AN050/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity
The Recombinant Human Angiogenin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Angiogenin Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 283
Peso molecular 14 kDa
Nombre Angiogenin
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived human Angiogenin protein Gln25-Pro147
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.