Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 10 Protein
Código de producto. 16003591
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003591 100 μg 100 microgramos
16013591 10 μg 10 microgramos
16053591 50 μg 50 microgramos
16033591 200 μg 200 microgramos
16043591 500 μg 500 microgramos
16023591 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16003591
Marca: enQuireBio™ QP8254ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anaphase-promoting complex subunit 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243635.1
ID de gen (Entrez) 10393
Nombre Anaphase-promoting complex subunit 10 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ANAPC10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TTPNKTPPGA DPKQLERTGT VREIGSQAVW SLSSCKPGFG VDQLRDDNLE TYWQSDGSQP HLVNIQFRRK TTVKTLCIYA DYKSDESYTP SKISVRVGNN FHNLQEIRQL ELVEPSGWIH VPLTDNHKKP TRTFMIQIAV LANHQNGRDT HMRQIKIYTP VEESSIGKFP RCTTIDFMMY RSIR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.