Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANAPC13 Protein
Código de producto. 15985878
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15985878 2 μg 2 microgramos
15965878 10 μg 10 microgramos
15975878 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15985878
Marca: enQuireBio™ QP110172ug
A cDNA sequence encoding the ANAPC13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre ANAPC13 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MASMTGGQQM GRGSHMDSEV QRDGRILDLI DDAWREDKLP YEDVAIPLNE LPEPEQDNGG TTESVKEQEM KWTDLALQYL HENVPPIGN
Tampón The ANAPC13 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.