missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Anamorsin Protein

Código de producto. 16000501
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16000501

Marca: enQuireBio™ QP7733ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anamorsin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001295276.1
ID de gen (Entrez) 57019
Nombre Anamorsin Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CIAPIN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MADFGISAGQ FVAVVWDKSS PVEALKGLVD KLQALTGNEG RVSVENIKQL LQSAHKESSF DIILSGLVPG STTLHSAEIL AEIARILRPG GCLFLKEPVE TAVDNNSKVK TASKLCSALT LSGLVEVKEL QREPLTPEEV QSVREHLGHE SDNLLFVQIT GKKPNFEVGS SRQLKLSITK KSSPSVKPAV DPAAAKLWTL SANDMEDDSM DLIDSDELLD PEDLKKPDPA SLRAASCGEG KKRKACKNCT CGLAEELEKE KSREQMSSQP KSACGNCYLG DAFRCASCPY LGMPAFKPGE KVLLSDSNLH DA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado