Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anamorsin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001295276.1 |
| ID de gen (Entrez) | 57019 |
| Nombre | Anamorsin Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CIAPIN1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |