Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMTN Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre | AMTN Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLPQLKPA LGLPPTKLAP DQGTLPNQQQ SNQVFPSLSL IPLTQMLTLG PDLHLLNPAA GMTPGTQTHP LTLGGLNVQQ QLHPHVLPIF VTQLGAQGTI LSSEELPQIF TSLIIHSLFP GGILPTSQAG ANPDVQDGSL PAGGAGVNPA TQGTPAGRLP TPSGTDDDFA VTTPAGIQRS THAIEEATTE SANGIQ |
| Tampón | AMTN protein solution (0.5 mg/ml) contains mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 2mM DTT. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?