Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Amine oxidase [flavin-containing] B Protein
Código de producto. p-7153072
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16082540 10 μg 10 microgramos
16022550 50 μg 50 microgramos
16072540 100 μg 100 microgramos
16002550 200 μg 200 microgramos
16012550 500 μg 500 microgramos
16092540 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16082540
Marca: enQuireBio™ QP6334ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Amine oxidase [flavin-containing] B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000889.3
ID de gen (Entrez) 4129
Nombre Amine oxidase [flavin-containing] B Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAOB
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SNKCDVVVVG GGISGMAAAK LLHDSGLNVV VLEARDRVGG RTYTLRNQKV KYVDLGGSYV GPTQNRILRL AKELGLETYK VNEVERLIHH VKGKSYPFRG PFPPVWNPIT YLDHNNFWRT MDDMGREIPS DAPWKAPLAE EWDNMTMKEL LDKLCWTESA KQLATLFVNL CVTAETHEVS ALWFLWYVKQ CGGTTRIIST TNGGQERKFV GGSGQVSERI MDLLGDRVKL ERPVIYIDQT RENVLVETLN HEMYEAKYVI SAIPPTLGMK IHFNPPLPMM RNQMITRVPL GSVIKCIVYY KEPFWRKKDY CGTMIIDGEE APVAYTLDDT KPEGNYAAIM GFILAHKARK LARLTKEERL KKLCELYAKV LGSLEALEPV HYEEKNWCEE QYSGGCYTTY FPPGILTQYG RVLRQPVDRI YFAGTETATH WSGYMEGAVE AGERAAREIL HAMGKIPEDE IWQSEPESVD VPAQPITTTF LERHLPSV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.