Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Amelogenin, X isoform Protein
Código de producto. 16092291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16092291 50 μg 50 microgramos
16052291 10 μg 10 microgramos
16042291 100 μg 100 microgramos
16072291 200 μg 200 microgramos
16082291 500 μg 500 microgramos
16062291 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16092291
Marca: enQuireBio™ QP8035ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Amelogenin, X isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001133.1
ID de gen (Entrez) 265
Nombre Amelogenin, X isoform Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AMELX
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MPLPPHPGHP GYINFSYEVL TPLKWYQSIR PPYPSYGYEP MGGWLHHQII PVLSQQHPPT HTLQPHHHIP VVPAQQPVIP QQPMMPVPGQ HSMTPIQHHQ PNLPPPAQQP YQPQPVQPQP HQPMQPQPPV HPMQPLPPQP PLPPMFPMQP LPPMLPDLTL EAWPSTDKTK REEVD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.