Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMD1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | AMD1 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | GSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSSMFV SKRRFILKTC GTTLLLKALV PLLKLARDYS GFDSIQSFFY SRKNFMKPSH QGYPHRNFQE EIEFLNAIFP NGAAYCMGRM NSDCWYLYTL DFPESRVISQ PDQTLEILMS ELDPAVMDQF YMKDGVTAKD VTRESGIRDL IPGSVIDATM FNPCGYSMNG MKSDGTYWTI HITPEPEFSY VSFETNLSQT SYDDLIRKVV EVFKPGKFVT TLFVNQSSKC RTVLASPQKI EGFKRLDCQS AMFNDYNFVF TSFAKKQQQQ QS |
| Tampón | The AMD1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |