Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Allograft inflammatory factor 1 Protein
Código de producto. 15996559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15996559 100 μg 100 microgramos
15906569 10 μg 10 microgramos
15946569 50 μg 50 microgramos
15926569 200 μg 200 microgramos
15936569 500 μg 500 microgramos
15916569 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15996559
Marca: enQuireBio™ QP5630ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001305899.1
ID de gen (Entrez) 199
Nombre Allograft inflammatory factor 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Aif1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SQTRDLQGGK AFGLLKAQQE ERLDEINKQF LDDPKYSSDE DLPSKLEGFK EKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKKLIG EVSSGSGETF SYPDFLRMML GKRSAILKMI LMYEEKAREK EKPTGPPAKK AISELP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.