Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001622.2 |
| ID de gen (Entrez) | 248 |
| Nombre | Alkaline Phosphatase Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | ALPI |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |