Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
Código de producto. 16027341
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Codice prodotto. Cantidad unitSize
16027341 500 μg 500 microgramos
16097331 10 μg 10 microgramos
16037341 50 μg 50 microgramos
16087331 100 μg 100 microgramos
16017341 200 μg 200 microgramos
16007341 1 mg 1 miligramo
6 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16027341
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8972ye500ug
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Número de acceso NP_001622.2
ID de gen (Entrez) 248
Nombre Alkaline Phosphatase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ALPI
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia VIPAEEENPA FWNRQAAEAL DAAKKLQPIQ KVAKNLILFL GDGLGVPTVT ATRILKGQKN GKLGPETPLA MDRFPYLALS KTYNVDRQVP DSAATATAYL CGVKANFQTI GLSAAARFNQ CNTTRGNEVI SVMNRAKQAG KSVGVVTTTR VQHASPAGTY AHTVNRNWYS DADMPASARQ EGCQDIATQL ISNMDIDVIL GGGRKYMFPM GTPDPEYPAD ASQNGIRLDG KNLVQEWLAK HQGAWYVWNR TELMQASLDQ SVTHLMGLFE PGDTKYEIHR DPTLDPSLME MTEAALRLLS RNPRGFYLFV EGGRIDHGHH EGVAYQALTE AVMFDDAIER AGQLTSEEDT LTLVTADHSH VFSFGGYTLR GSSIFGLAPS KAQDSKAYTS ILYGNGPGYV FNSGVRPDVN ESESGSPDYQ QQAAVPLSSE THGGEDVAVF ARGPQAHLVH GVQEQSFVAH VMAFAACLEP YTACDLAPPA CTTD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.