missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ALDOC Protein

Código de producto. p-7148818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15995838 20 μg 20 microgramos
15985838 1 mg 1 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995838

Marca: enQuireBio™ QP1100520ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ALDOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 230
Nombre ALDOC Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ALDOC
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPHSYPALSA EQKKELSDIA LRIVAPGKGI LAADESVGSM AKRLSQIGVE NTEENRRLYR QVLFSADDRV KKCIGGVIFF HETLYQKDDN GVPFVRTIQD KGIVVGIKVD KGVVPLAGTD GETTTQGLDG LSERCAQYKK DGADFAKWRC VLKISERTPS ALAILENANV LARYASICQQ NGIVPIVEPE ILPDGDHDLK RCQYVTEKVL AAVYKALSDH HVYLEGTLLK PNMVTPGHAC PIKYTPEEIA MATVTALRRT VPPAVPGVTF LSGGQSEEEA SFNLNAINRC PLPRPWALTF SYGRALQASA LNAWRGQRDN AGAATEEFIK RAEVNGLAAQ GKYEGSGEDG GAAAQSLYIA NHAY
Tampón ALDOC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.