Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALCAM (CD166) Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ALCAM (CD166) Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPWYTVNSA YGDTIIIPCR LDVPQNLMFG KWKYEKPDGS PVFIAFRSST KKSVQYDDVP EYKDRLNLSE NYTLSISNAR ISDEKRFVCM LVTEDNVFEA PTIVKVFKQP SKPEIVSKAL FLETEQLKKL GDCISEDSYP DGNITWYRNG KVLHPLEGAV VIIFKKEMDP VTQLYTMTSTLEYKTTKADI QMPFTCSVTY YGPSGQKTIH SEQAVFDIYY PTEQVTIQVL PPKNAIKEGD NITLKCLGNG NPPPEEFLFY LPGQPEGIRS SNTYTLTDVR RNATGDYKCS LIDKKSMIAS TAITVHYLDL SLNPSGEVTR QIGDALPVSC TISASRNATV VWMKDNIRLR SSPSFSSLHYQDAGNYVCET ALQEVEGLKK RESLTLIVEG KPQIKMTKKT DPSGLSKTII CHVEGFPKPA IQWTITGSGS VINQTEESPY INGRYYSKII ISPEENVTLT CTAENQLERT VNSLNVSANE NREKVNDQAK LIVGIVVGLL LAALEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTLMISRTPEVTC VVVDVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMHEALHNHYTQKSL SLSPGKHHHH HH |
| Tampón | CD166 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |