Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alanine aminotransferase 1 Protein
Código de producto. 16090900
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16090900 100 μg 100 microgramos
16000910 10 μg 10 microgramos
16040910 50 μg 50 microgramos
16020910 200 μg 200 microgramos
16030910 500 μg 500 microgramos
16010910 1 mg 1 miligramo
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16090900
Brand: enQuireBio™ QP6114ye100ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alanine aminotransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_005300.1
ID de gen (Entrez) 2875
Nombre Alanine aminotransferase 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GPT
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ASSTGDRSQA VRHGLRAKVL TLDGMNPRVR RVEYAVRGPI VQRALELEQE LRQGVKKPFT EVIRANIGDA QAMGQRPITF LRQVLALCVN PDLLSSPNFP DDAKKRAERI LQACGGHSLG AYSVSSGIQL IREDVARYIE RRDGGIPADP NNVFLSTGAS DAIVTVLKLL VAGEGHTRTG VLIPIPQYPL YSATLAELGA VQVDYYLDEE RAWALDVAEL HRALGQARDH CRPRALCVIN PGNPTGQVQT RECIEAVIRF AFEERLFLLA DEVYQDNVYA AGSQFHSFKK VLMEMGPPYA GQQELASFHS TSKGYMGECG FRGGYVEVVN MDAAVQQQML KLMSVRLCPP VPGQALLDLV VSPPAPTDPS FAQFQAEKQA VLAELAAKAK LTEQVFNEAP GISCNPVQGA MYSFPRVQLP PRAVERAQEL GLAPDMFFCL RLLEETGICV VPGSGFGQRE GTYHFRMTIL PPLEKLRLLL EKLSRFHAKF TLEYS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.