Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKT-interacting Protein
Código de producto. 16002391
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Unit Size:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
16002391 100 μg 100 microgramos
16012391 10 μg 10 microgramos
16052391 50 μg 50 microgramos
16032391 200 μg 200 microgramos
16042391 500 μg 500 microgramos
16022391 1 mg 1 miligramo
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16002391
Brand: enQuireBio™ QP8053ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AKT-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001012398.1
ID de gen (Entrez) 64400
Nombre AKT-interacting Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AKTIP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNPFWSMSTS SVRKRSEGEE KTLTGDVKTS PPRTAPKKQL PSIPKNALPI TKPTSPAPAA QSTNGTHASY GPFYLEYSLL AEFTLVVKQK LPGVYVQPSY RSALMWFGVI FIRHGLYQDG VFKFTVYIPD NYPDGDCPRL VFDIPVFHPL VDPTSGELDV KRAFAKWRRN HNHIWQVLMY ARRVFYKIDT ASPLNPEAAV LYEKDIQLFK SKVVDSVKVC TARLFDQPKI EDPYAISFSP WNPSVHDEAR EKMLTQKKPE EQHNKSVHVA GLSWVKPGSV QPFSKEEKTV AT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.