Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Especificaciones
Nombre | AKR1D1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905818
|
enQuireBio™
QP10995-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995808
|
enQuireBio™
QP10995-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
AKR1D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The AKR1D1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLSAASHRI PLSDGNSIPI IGLGTYSEPK STPKGACATS VKVAIDTGYR HIDGAYIYQN EHEVGEAIRE KIAEGKVRRE DIFYCGKLWA TNHVPEMVRP TLERTLRVLQ LDYVDLYIIE VPMAFKPGDE IYPRDENGKW LYHKSNLCAT WEAMEACKDA GLVKSLGVSN FNRRQLELIL NKPGLKHKPV SNQVECHPYF TQPKLLKFCQ QHDIVITAYS PLGTSRNPIW VNVSSPPLLK DALLNSLGKR YNKTAAQIVL RFNIQRGVVV IPKSFNLERI KENFQIFDFS LTEEEMKDIE ALNKNVRFVE LLMWRDHPEY PFHDEY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |