Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1D1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | AKR1D1 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDLSAASHRI PLSDGNSIPI IGLGTYSEPK STPKGACATS VKVAIDTGYR HIDGAYIYQN EHEVGEAIRE KIAEGKVRRE DIFYCGKLWA TNHVPEMVRP TLERTLRVLQ LDYVDLYIIE VPMAFKPGDE IYPRDENGKW LYHKSNLCAT WEAMEACKDA GLVKSLGVSN FNRRQLELIL NKPGLKHKPV SNQVECHPYF TQPKLLKFCQ QHDIVITAYS PLGTSRNPIW VNVSSPPLLK DALLNSLGKR YNKTAAQIVL RFNIQRGVVV IPKSFNLERI KENFQIFDFS LTEEEMKDIE ALNKNVRFVE LLMWRDHPEY PFHDEY |
| Tampón | The AKR1D1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 100mM NaCl. |
| Mostrar más |