Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1B1 Protein
A cDNA sequence encoding the AKR1B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre AKR1B1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica Specific activity is > 800pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that catalyze the reduction of 1.0 pmole DL-glyceraldehyde in the presence of NADPH per minute at pH7.0 at 37C.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914098
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10511-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15934098
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10511-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15924098
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10511-1MG
1 mg
2725.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
AKR1B1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MASRLLLNNG AKMPILGLGT WKSPPGQVTE AVKVAIDVGY RHIDCAHVYQ NENEVGVAIQ EKLREQVVKR EELFIVSKLW CTYHEKGLVK GACQKTLSDL KLDYLDLYLI HWPTGFKPGK EFFPLDESGN VVPSDTNILD TWAAMEELVD EGLVKAIGIS NFNHLQVEMI LNKPGLKYKP AVNQIECHPY LTQEKLIQYC QSKGIVVTAY SPLGSPDRPW AKPEDPSLLE DPRIKAIAAK HNKTTAQVLI RFPMQRNLVV IPKSVTPERI AENFKVFDFE LSSQDMTTLL SYNRNWRVCA LLSCTSHKDY PFHEEF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 800pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that catalyze the reduction of 1.0 pmole DL-glyceraldehyde in the presence of NADPH per minute at pH7.0 at 37C.
Human
Untagged
The 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 10% glycerol, and 1mM DTT.