Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AKR1B1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | AKR1B1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | Specific activity is > 800pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that catalyze the reduction of 1.0 pmole DL-glyceraldehyde in the presence of NADPH per minute at pH7.0 at 37C. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MASRLLLNNG AKMPILGLGT WKSPPGQVTE AVKVAIDVGY RHIDCAHVYQ NENEVGVAIQ EKLREQVVKR EELFIVSKLW CTYHEKGLVK GACQKTLSDL KLDYLDLYLI HWPTGFKPGK EFFPLDESGN VVPSDTNILD TWAAMEELVD EGLVKAIGIS NFNHLQVEMI LNKPGLKYKP AVNQIECHPY LTQEKLIQYC QSKGIVVTAY SPLGSPDRPW AKPEDPSLLE DPRIKAIAAK HNKTTAQVLI RFPMQRNLVV IPKSVTPERI AENFKVFDFE LSSQDMTTLL SYNRNWRVCA LLSCTSHKDY PFHEEF |
| Mostrar más |