Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4060.00€
Especificaciones
Nombre | AHSG Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995768
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15975768
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-EC-10UG |
10 μg |
205.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15985768
|
enQuireBio™
QP10983-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4060.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
AHSG Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPHGPGL IYRQPNCDDP ETEEAALVAI DYINQNLPWG YKHTLNQIDE VKVWPQQPSG ELFEIEIDTL ETTCHVLDPT PVARCSVRQL KEHAVEGDCD FQLLKLDGKF SVVYAKCDSS PDSAEDVRKV CQDCPLLAPL NDTRVVHAAK AALAAFNAQN NGSNFQLEEI SRAQLVPLPP STYVEFTVSG TDCVAKEATE AAKCNLLAEK QYGFCKATLS EKLGGAEVAV TCTVFQTQPV TSQPQPEGAN EAVPTPVVDP DAPPSPPLGA PGLPPAGSPP DSHVLLAAPP GHQLHRAHYD LRHTFMGVVS LGSPSGEVSH PRKTRTVVQP SVGAAAGPVV PPCPGRIRHF KV |