Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGRP Protein
Código de producto. 16005031
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16005031 100 μg 100 microgramos
16015031 10 μg 10 microgramos
16055031 50 μg 50 microgramos
16035031 200 μg 200 microgramos
16045031 500 μg 500 microgramos
16025031 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16005031
Marca: enQuireBio™ QP8510ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGRP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129.1
ID de gen (Entrez) 181
Nombre AGRP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AGRP
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SSRRCVRLHE SCLGQQVPCC DPCATCYCRF FNAFCYCRKL GTAMNPCSRT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.