Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGRP Protein
Código de producto. 15996509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15996509 500 μg 500 microgramos
15966509 10 μg 10 microgramos
15906519 50 μg 50 microgramos
15956509 100 μg 100 microgramos
15986509 200 μg 200 microgramos
15976509 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15996509
Marca: enQuireBio™ QP5623ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGRP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129.1
ID de gen (Entrez) 181
Nombre AGRP Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AGRP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AQMGLAPMEG IRRPDQALLP ELPGLGLRAP LKKTTAEQAE EDLLQEAQAL AEVLDLQDRE PRSSRRCVRL HESCLGQQVP CCDPCATCYC RFFNAFCYCR KLGTAMNPCS RT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.