Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001158095.1 |
| ID de gen (Entrez) | 27161 |
| Nombre | AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | AGO2 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |