Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
Código de producto. 16003521
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16003521 1 mg 1 miligramo
16093511 10 μg 10 microgramos
16033521 50 μg 50 microgramos
16083511 100 μg 100 microgramos
16013521 200 μg 200 microgramos
16023521 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16003521
Marca: enQuireBio™ QP8243ye1mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001158095.1
ID de gen (Entrez) 27161
Nombre AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AGO2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia LVVVILPGKT PVYAEVKRVG DTVLGMATQC VQMKNVQRTT PQTLSNLCLK INVKLGGVNN ILLPQGRPPV FQQPVIFLGA DVTHPPAGDG KKPSIAAVVG SMDAHPNRYC ATVRVQQHRQ EIIQDLAAMV RELLIQFYKS TRFKPTRIIF YRDGVSEGQF QQVLHHELLA IREACIKLEK DYQPGITFIV VQKRHHTRLF CTDKNERVGK SGNIPAGTTV DTKITHPTEF DFYLCSHAGI QGTSRPSHYH VLWDDNRFSS DELQILTYQL CHTYVRCTRS VSIPAPAYYA HLVAFRARYH LV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.