Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase Protein
Código de producto. 15936499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15936499 100 μg 100 microgramos
15946499 10 μg 10 microgramos
15986499 50 μg 50 microgramos
15966499 200 μg 200 microgramos
15976499 500 μg 500 microgramos
15956499 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15936499 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5620ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000018.2
ID de gen (Entrez) 175
Nombre AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AGA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SSPLPLVVNT WPFKNATEAA WRALASGGSA LDAVESGCAM CEREQCDGSV GFGGSPDELG ETTLDAMIMD GTTMDVGAVG DLRRIKNAIG VARKVLEHTT HTLLVGESAT TFAQSMGFIN EDLSTTASQA LHSDWLARNC QPNYWRNVIP DPSKYCGPYK PPGILKQDIP IHKETEDDRG HD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.