Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human aFGF / FGF1 Protein
Código de producto. 16086701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
16086701 10 μg 10 microgramos
16006711 50 μg 50 microgramos
16076701 100 μg 100 microgramos
16096701 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 16086701
Marca: enQuireBio™ QP88310ug
A DNA sequence encoding the Human aFGF / FGF1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000791.1
ID de gen (Entrez) 2246
Nombre aFGF / FGF1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen FGF1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine balb/c 3T3 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg in the presence of 10 ug/ml of heparin.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MFNLPPGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SVGEVYIKST ETGQYLAMDT DGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYIS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.