Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADPRH Protein
Código de producto. p-7148781
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. 15905738
Marca: enQuireBio™ QP109715ug
A cDNA sequence encoding the ADPRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 141
Nombre ADPRH Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ADPRH
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEKYVA AMVLSAAGDA LGYYNGKWEF LQDGEKIHRQ LAQLGGLDAL DVGRWRVSDD TVMHLATAEA LVEAGKAPKL TQLYYLLAKH YQDCMEDMDG RAPGGASVHN AMQLKPGKPN GWRIPFNSHE GGCGAAMRAM CIGLRFPHHS QLDTLIQVSI ESGRMTHHHP TGYLGALASA LFTAYAVNSR PPLQWGKGLM ELLPEAKKYI VQSGYFVEEN LQHWSYFQTK WENYLKLRGI LDGESAPTFP ESFGVKERDQ FYTSLSYSGW GGSSGHDAPM IAYDAVLAAG DSWKELAHRA FFHGGDSDST AAIAGCWWGV MYGFKGVSPS NYEKLEYRNRLEETARALYS LGSKEDTVIS L
Tampón The ADPRH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 100mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.