missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ADPRH Protein

Código de producto. 15995728
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15995728

Marca: enQuireBio™ QP1097120ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ADPRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 141
Nombre ADPRH Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ADPRH
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEKYVA AMVLSAAGDA LGYYNGKWEF LQDGEKIHRQ LAQLGGLDAL DVGRWRVSDD TVMHLATAEA LVEAGKAPKL TQLYYLLAKH YQDCMEDMDG RAPGGASVHN AMQLKPGKPN GWRIPFNSHE GGCGAAMRAM CIGLRFPHHS QLDTLIQVSI ESGRMTHHHP TGYLGALASA LFTAYAVNSR PPLQWGKGLM ELLPEAKKYI VQSGYFVEEN LQHWSYFQTK WENYLKLRGI LDGESAPTFP ESFGVKERDQ FYTSLSYSGW GGSSGHDAPM IAYDAVLAAG DSWKELAHRA FFHGGDSDST AAIAGCWWGV MYGFKGVSPS NYEKLEYRNRLEETARALYS LGSKEDTVIS L
Tampón The ADPRH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 100mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado