missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ADPRH Protein

Código de producto. 15905738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15905738 5 μg 5 microgramos
15995728 20 μg 20 microgramos
15985728 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15905738 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP109715ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ADPRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 141
Nombre ADPRH Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ADPRH
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEKYVA AMVLSAAGDA LGYYNGKWEF LQDGEKIHRQ LAQLGGLDAL DVGRWRVSDD TVMHLATAEA LVEAGKAPKL TQLYYLLAKH YQDCMEDMDG RAPGGASVHN AMQLKPGKPN GWRIPFNSHE GGCGAAMRAM CIGLRFPHHS QLDTLIQVSI ESGRMTHHHP TGYLGALASA LFTAYAVNSR PPLQWGKGLM ELLPEAKKYI VQSGYFVEEN LQHWSYFQTK WENYLKLRGI LDGESAPTFP ESFGVKERDQ FYTSLSYSGW GGSSGHDAPM IAYDAVLAAG DSWKELAHRA FFHGGDSDST AAIAGCWWGV MYGFKGVSPS NYEKLEYRNRLEETARALYS LGSKEDTVIS L
Tampón The ADPRH solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 100mM NaCl.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.