Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAT2 Protein
Código de producto. 15955708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15955708 10 μg 10 microgramos
15975708 2 μg 2 microgramos
15965708 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15955708
Marca: enQuireBio™ QP1096410ug
A cDNA sequence encoding the ADAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 134637
Nombre ADAT2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ADAT2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEAKAAPKPA ASGACSVSAE ETEKWMEEAM HMAKEALENT EVPVGCLMVY NNEVVGKGRN EVNQTKNATR HAEMVAIDQV LDWCRQSGKS PSEVFEHTVL YVTVEPCIMC AAALRLMKIP LVVYGCQNER FGGCGSVLNI ASADLPNTGR PFQCIPGYRA EEAVEMLKTF YKQENPNAPK SKVRKKECQK S
Tampón The ADAT2 (0.5 mg/ml) protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 2mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by Analysis by SDS-PAGE.