missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAM12 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ADAM12 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MAARPLPVSP ARALLLALAG ALLAPCEARG VSLWNQGRAD EVVSASVGSG DLWIPVKSFD SKNHPEVLNI RLQRESKELI INLERNEGLI ASSFTETHYL QDGTDVSLAR NYTVILGHCY YHGHVRGYSD SAVSLSTCSG LRGLIVFENE SYVLEPMKSA TNRYKLFPAK KLKSVRGSCG SHHNTPNLAA KNVFPPPSQT WARRHKRETL KATKYVELVI VADNREFQRQ GKDLEKVKQR LIEIANHVDK FYRPLNIRIV LVGVEVWNDM DKCSVSQDPF TSLHEFLDWR KMKLLPRKSH DNAQLVSGVY FQGTTIGMAP IMSMCTADQS GGIVMDHSDN PLGAAVTLAH ELGHNFGMNH DTLDRGCSCQ MAVEKGGCIM NASTGYPFPM VFSSCSRKDL ETSLEKGMGV CLFNLPEVRE SFGGQKCGNR FVEEGEECDC GEPEECMNRC CNATTCTLKP DAVCAHGLCC EDCQLKPAGT ACRDSSNSCD LPEFCTGASP HCPANVYLHD GHSCQDVDGY CYNGICQTHE QQCVTLWGPG AKPAPGICFE RVNSAGDPYG NCGKVSKSSF AKCEMRDAKC GKIQCQGGAS RPVIGTNAVS IETNIPLQQG GRILCRGTHV YLGDDMPDPG LVLAGTKCAD GKICLNRQCQ NISVFGVHEC AMQCHGRGVC NNRKNCHCEA HWAPPFCDKF GFGGSTDSGP IRQADNQGLT IGILVTILCL LAAGFVVYLK RKTLIRLLFT NKKTTIEKLR CVRPSRPPRG FQPCQAHLGH LGKGLMRKPP DSYPPKDNPR RLLQCQNVDI SRPLNGLNVP QPQSTQRVLP PLHRAPRAPS VPARPLPAKP ALRQAQGTCK PNPPQKPLPA DPLARTTRLT HALARTPGQW ETGLRLAPLR PAPQYPHQVP RSTHTAYIK |
| Tampón | The ADAM12 solution contains 25mM Sodium Acetate pH 4.8 and 50% Glycerol. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?