Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACVRL1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ACVRL1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | DPVKPSRGPL VTCTCESPHC KGPTCRGAWC TVVLVREEGR HPQEHRGCGN LHRELCRGRP TEFVNHYCCD SHLCNHNVSL VLEATQPPSEQPGTDGQHHH HHH |
| Tampón | ACVRL1 protein solution (0.25 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |