Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACVR2B Protein
Código de producto. 16028691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16028691 1 mg 1 miligramo
16018691 10 μg 10 microgramos
16058691 50 μg 50 microgramos
16008691 100 μg 100 microgramos
16038691 200 μg 200 microgramos
16048691 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16028691
Marca: enQuireBio™ QP9768ye1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACVR2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001097.2
ID de gen (Entrez) 93
Nombre ACVR2B Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ACVR2B
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SGRGEAETRE CIYYNANWEL ERTNQSGLER CEGEQDKRLH CYASWRNSSG TIELVKKGCW LDDFNCYDRQ ECVATEENPQ VYFCCCEGNF CNERFTHLPE AGGPEVTYEP PPTAPTLLT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.