Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACVR2B Protein
Código de producto. 16008691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16008691 100 μg 100 microgramos
16018691 10 μg 10 microgramos
16058691 50 μg 50 microgramos
16038691 200 μg 200 microgramos
16048691 500 μg 500 microgramos
16028691 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16008691 Leverandør enQuireBio™ Leverandørnr. QP9768ye100ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACVR2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Número de acceso NP_001097.2
ID de gen (Entrez) 93
Nombre ACVR2B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ACVR2B
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia SGRGEAETRE CIYYNANWEL ERTNQSGLER CEGEQDKRLH CYASWRNSSG TIELVKKGCW LDDFNCYDRQ ECVATEENPQ VYFCCCEGNF CNERFTHLPE AGGPEVTYEP PPTAPTLLT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.