missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ Recombinant Human Activin B Protein, CF

Código de producto. 30023131
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30023131

Marca: R&DSystems™ 11517AB010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.200-4.00 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09529.2
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose.
Peso molecular M.W.-observed: 10-13 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 13 kDa
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Activin B protein Gly293-Ala407
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in 4 mM HCl.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado