Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Activin A / INHBA Protein
Código de producto. 16061790
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16061790 50 μg 50 microgramos
16021790 10 μg 10 microgramos
16011790 100 μg 100 microgramos
16041790 200 μg 200 microgramos
16051790 500 μg 500 microgramos
16031790 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16061790
Marca: enQuireBio™ QP6232ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Activin A / INHBA Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002183.1
ID de gen (Entrez) 3624
Nombre Activin A / INHBA Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen INHBA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GLECDGKVNI CCKKQFFVSF KDIGWNDWII APSGYHANYC EGECPSHIAG TSGSSLSFHS TVINHYRMRG HSPFANLKSC CVPTKLRPMS MLYYDDGQNI IKKDIQNMIV EECGCS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.